Imprimer

Anhydride 4-méthylphtalique 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR919135-100G OR919135-25G
APOSOR919135-100GEA 116 EUR
APOSOR919135-100G APOSOR919135-25G
Anhydride 4-méthylphtalique 95%
Anhydride 4-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041856
Numéro CAS: 19438-61-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR