Imprimer
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919129-1G OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA 161 EUR
APOSOR919129-1G APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 191.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00964153
Numéro CAS: 654-15-9