Imprimer
4-Bromo-2-méthylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 190 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-méthylpyridine 98%
4-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78,9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788196
Numéro CAS: 22282-99-1