Imprimer
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Methyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Methyl-l-alanine methyl ester hydrochloride
OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 459 EUR
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973252
Numéro CAS: 20045-77-6