Imprimer
4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919092-1G OR919092-25G OR919092-5G
APOSOR919092-1GEA 168 EUR
APOSOR919092-1G APOSOR919092-25G APOSOR919092-5G
4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
4'-Chloro-N-methylformanilide
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093455
Numéro CAS: 26772-93-0