Imprimer

Anhydride trichloroacétique 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR918986-250G OR918986-50G
APOSOR918986-250GEA 565 EUR
APOSOR918986-250G APOSOR918986-50G
Anhydride trichloroacétique 95%
Anhydride trichloroacétique
Formule: C₄Cl₆O₃
Point d'ébullition: 139…141 °C/60mmHg
Densité: 1,69 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000793
Numéro CAS: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8,I

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR