Imprimer
2-Bromobutanoyle chlorure 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918969-25G OR918969-5G
APOSOR918969-25GEA 162 EUR
APOSOR918969-25G APOSOR918969-5G
2-Bromobutanoyle chlorure 95%
2-Bromobutanoyle chlorure
Formule: C₄H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055269
Numéro CAS: 22118-12-3