Imprimer
2-Chlorocyclohexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918717-25G OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA 91.5 EUR
APOSOR918717-25G APOSOR918717-5G
2-Chlorocyclohexanone 95%
2-Chlorocyclohexanone
Formule: C₆H₉ClO
Poids moléculaire: 132.59 g/mol
Point d'ébullition: 203
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001626
Numéro CAS: 822-87-7