Imprimer
4-Méthoxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
OR918603-1G OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA 62.5 EUR
APOSOR918603-1G APOSOR918603-5G
4-Méthoxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
4-Méthoxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Formule: C₁₀H₂₀NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270334
Numéro CAS: 95407-69-5