Imprimer
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR918555-1G OR918555-5G
APOSOR918555-1GEA 26.1 EUR
APOSOR918555-1G APOSOR918555-5G
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₃H₅ClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059789
Numéro CAS: 14418-84-9
UN: 1760
ADR: 8,III