Imprimer
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Aminophenyl)-3-methylimidazolidin-2-one
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 200 EUR
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Formule: C₁₀H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864562
Numéro CAS: 517918-82-0