Imprimer
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 63 EUR
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253192
Numéro CAS: 4925-88-6