Imprimer
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918365-25G OR918365-5G
APOSOR918365-25GEA 24.4 EUR
APOSOR918365-25G APOSOR918365-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18083704
Numéro CAS: 154970-45-3