Imprimer
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 400 EUR
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864294
Numéro CAS: 1177332-23-8