Imprimer
Chloride ionophore I 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918293-100MG OR918293-1G OR918293-250MG
APOSOR918293-100MGEA 27.3 EUR
APOSOR918293-100MG APOSOR918293-1G APOSOR918293-250MG
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Formule: C₄₄H₂₈ClMnN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012153
Numéro CAS: 32195-55-4