(2-Chlorothiazol-5-yl)methylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₆Cl₂N₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09039253 Numéro CAS: 153471-67-1 |