Imprimer
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4'-Trimethylenedipyridine
OR918123-100G OR918123-25G
APOSOR918123-100GEA 133 EUR
APOSOR918123-100G APOSOR918123-25G
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038046
Numéro CAS: 17252-51-6