Imprimer
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 55.1 EUR
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂
Poids moléculaire: 227.11 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271892
Numéro CAS: 230618-41-4