(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄ClN₃ Poids moléculaire: 141.56 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04969697 Numéro CAS: 113336-23-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |