Imprimer
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918025-1G OR918025-250MG
APOSOR918025-1GEA 487 EUR
APOSOR918025-1G APOSOR918025-250MG
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382018
Numéro CAS: 98485-37-1