Imprimer
Ethyl phenethylcarbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917901-1G OR917901-250MG
APOSOR917901-1GEA 156 EUR
APOSOR917901-1G APOSOR917901-250MG
Ethyl phenethylcarbamate 95%
Ethyl phenethylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026817
Numéro CAS: 6970-83-8