Imprimer
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Piperidin-2-ylmethanol
OR917897-1G OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA 128 EUR
APOSOR917897-1G APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036291
Numéro CAS: 41373-39-1