trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl (1R,4R)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Methyl trans-4-hydroxymethylcyclohexanecarboxylate, (1R,4R)-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Formule:
C₉H₁₆O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840884 Numéro CAS: 110928-44-4 |