Imprimer
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
OR917632-100G OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA 71.2 EUR
APOSOR917632-100G APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 232.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015000
Numéro CAS: 16466-61-8