Imprimer
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917520-100G OR917520-25G OR917520-5G
APOSOR917520-100GEA 248 EUR
APOSOR917520-100G APOSOR917520-25G APOSOR917520-5G
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008109
Numéro CAS: 95-00-1