Imprimer
1-Benzylpyrrole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-25GEA 287 EUR
APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Formule: C₁₁H₁₁N
Poids moléculaire: 157.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963301
Numéro CAS: 2051-97-0