[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10018453 Numéro CAS: 2903-48-2 |