Imprimer
trans-Decahydroquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917395-100G OR917395-25G OR917395-5G
APOSOR917395-100GEA 806 EUR
APOSOR917395-100G APOSOR917395-25G APOSOR917395-5G
trans-Decahydroquinoline 98%
trans-Decahydroquinoline
Formule: C₉H₁₇N
Poids moléculaire: 139.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137755
Numéro CAS: 767-92-0