Imprimer
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917387-25G OR917387-5G
APOSOR917387-25GEA 231 EUR
APOSOR917387-25G APOSOR917387-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formule: C₁₀H₄O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927240
Numéro CAS: 32281-36-0