Imprimer
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917353-1G OR917353-5G
APOSOR917353-1GEA 21.5 EUR
APOSOR917353-1G APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045595
Numéro CAS: 4387-32-0