Imprimer
Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
OR917287-100G OR917287-25G
APOSOR917287-100GEA 502 EUR
APOSOR917287-100G APOSOR917287-25G
Tetrahydrofurfuryl butyrate 95%
Tetrahydrofurfuryl butyrate
Formule: C₉H₁₆O₃
Poids moléculaire: 172.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059734
Numéro CAS: 2217-33-6