Imprimer
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((1-Ethoxyethoxy)methyl)oxirane
OR917210-5G OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA 201 EUR
APOSOR917210-5G APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Formule: C₇H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22575236
Numéro CAS: 4416-85-7