Imprimer
Pyrimidin-4-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 EUR
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formule: C4H4N2O
Point de fusion: 163…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038024
Numéro CAS: 51953-18-5