Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₉BrO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000237 Numéro CAS: 592-55-2 |