2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Formule:
C₁₂H₁₇Cl₂N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08461220 Numéro CAS: 51785-23-0 |