Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 400 EUR
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059835
Numéro CAS: 887922-90-9