Imprimer
1,2-Indanedione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1H-Indene-1,2(3H)-dione, 1,2-Indandione
OR916829-10G OR916829-5G OR916829-25G
APOSOR916829-10GEA 477 EUR
APOSOR916829-10G APOSOR916829-5G APOSOR916829-25G
1,2-Indanedione 97%
1,2-Indanedione
Formule: C₉H₆O₂
Poids moléculaire: 146.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463378
Numéro CAS: 16214-27-0