Imprimer
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 101 EUR
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₈H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368636
Numéro CAS: 323579-00-6