Imprimer
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 66.7 EUR
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formule: C₆H₄Br₂O₃
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092493
Numéro CAS: 54113-41-6