Imprimer
Butyl nitrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 EUR
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butyl nitrate 95%
Nitrate de butyle
Formule: C₄H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 928-45-0