7-Methyl-1,5-benzodioxepan-3-one 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07371373 Numéro CAS: 28940-11-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...