3,4-Dimethyl-3-hexanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₈O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021820 Numéro CAS: 19550-08-4 |