Imprimer
Isopropyl carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamic Acid Isopropyl Ester
OR916469-100G OR916469-25G
APOSOR916469-100GEA 345 EUR
APOSOR916469-100G APOSOR916469-25G
Isopropyl carbamate 95%
Isopropyl carbamate
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025463
Numéro CAS: 1746-77-6