Imprimer
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 231 EUR
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425273
Numéro CAS: 185259-36-3