Imprimer
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
Point de fusion: 51,5…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683108
Numéro CAS: 92614-55-6