Imprimer
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914657-1G OR914657-5G
APOSOR914657-1GEA 21.5 EUR
APOSOR914657-1G APOSOR914657-5G
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈N₂O₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136280
Numéro CAS: 24835-08-3