Imprimer
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 89.9 EUR
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique 98%
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Point d'ébullition: 319
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002777
Numéro CAS: 1929-29-9