Imprimer

1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR914414-1G OR914414-5G
APOSOR914414-1GEA 21.5 EUR
APOSOR914414-1G APOSOR914414-5G
1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
1-Boc-3-methylenepyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407903
Numéro CAS: 114214-71-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR