Imprimer
4-Phénylmorpholine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Phenylmorpholine
OR914413-100G OR914413-1KG OR914413-500G
APOSOR914413-100GEA 102 EUR
APOSOR914413-100G APOSOR914413-1KG APOSOR914413-500G
4-Phénylmorpholine 98%
4-Phénylmorpholine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Poids moléculaire: 163.22 g/mol
Point d'ébullition: 268
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006166
Numéro CAS: 92-53-5