Imprimer
3-Benzoylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(Bromomethyl)phenyl)(phenyl)methanone, [3-(Bromomethyl)phenyl]-phenylmethanone
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 304 EUR
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044727
Numéro CAS: 22071-24-5